Läs mer
Fisherbrand™ Beatus Bottle Top Dispenser
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
0,25 till 2,5 ml
0,5 till 5 ml
1 till 10 ml
10 till 100ml
2,5 till 30 ml
5 till 60 ml
Ökar:
0,05 ml
0,1 ml
0,2 ml
0,5 ml
1,0 ml
2,0 ml
Noggrannhet:
0,6 % (+/-0,015)
0,6 % (+/-0,030)
0,6 % (+/-0,0360)
0,6 % (+/-0,060)
0,6 % (+/-0,180)
0,6 % (+/-0,600)
Modell:
BEAT-10
BEAT-100
BEAT-2,5
BEAT-30
BEAT-5
BEAT-60
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Med återcirkulationsventil
- Justerbart tillförselmunstycke för att underlätta dispensering under alla laboratorieförhållanden
- Specialdesignad volymjusteringsknapp, 180° rotation för enkel och enkel volyminställning
- Specialdesignad adapter tillåter 360° rotation ger full flexibilitet
- Fjäderlöst, PTFE-ventilförgreningsrör säkerställer hög kemisk kompatibilitet och klämfri ventilfunktion
- PTFE-kolv med ETP O-ring säkerställer hög kemisk kompatibilitet och torkar mjuk, enkel kolvrörelse
- Adaptrar som passar de flesta laboratoriereagensflaskorna
- Kalibreringsverktyg tillhandahålls för bekväm och snabb omkalibrering av användaren i labbet
Specifikationer:
- Kolv: PTFE och ETP
- Ventilhus: PFA
- Återcirkulationsventilhus: PFA
- Ventilmontage: Borosilikatglas och säte
- Urladdningsaggregat: PTFE
- Leverans och inloppsrör: FEP
- Kompatibilitet: Med alla reagens utom HF
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | 0,6 % (+/-0,015) |
| Produkttyp | Dispenser för flaska |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121 °C, 15 psi i 10-15 min.) |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 8655 standarder |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 0,25 till 2,5 ml |
| Ökar | 0,05 ml |
| Modell | BEAT-2,5 |