Läs mer
Beaucage reagent, MedChemExpress
Produktkod. 16469845
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16469845 250 mg
16430719 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16469845 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100951
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Beaucage reagent is found to be potent in causing DNA cleavage.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beaucage reagent
CAS 66304-01-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C7H4O3S2
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (499.43 mM) ∣H2O : 0.14 mg/mL (0.70 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(C1=CC=CC=C12)SS2(=O)=O
Molekylvikt (g/mol) 200.23
Formel vikt 200.23
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death