Läs mer
BEBT-908, MedChemExpress
Beskrivning
BEBT-908 (PI3Kα inhibitor 1) is a selective PI3Kα inhibitor extracted from patent US/20120088764A1, Compound 243, has an IC5050≤1 μM) .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BEBT-908 |
| CAS | 1235449-52-1 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C23H25N9O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | PI3Kα inhibitor 1 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 37 mg/mL (72.90 mM) |
| LEDER | CN(CC1=CC(N=C(C2=CN=C(NC)C=C2)N=C3N4CCOCC4)=C3S1)C5=NC=C(C(NO)=O)C=N5 |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.57 |
| Visa mer |