Läs mer
BEC hydrochloride, MedChemExpress
Beskrivning
BEC hydrochloride is a slow-binding and competitive Arginase II inhibitor with Ki of 0.31 μM and 30 nM at pH 7.5 and pH 9.5, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | BEC hydrochloride |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 222638-67-7 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C5H13BClNO4S |
| För användning med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (217.87 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (21.79 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | N[C@@H](CSCCB(O)O)C(O)=O.[H]Cl |
| Visa mer |