Läs mer
Beclabuvir, MedChemExpress
Beskrivning
Beclabuvir is an allosteric inhibitor that binds to thumb site 1 of the hepatitis C virus (HCV) NS5B RNA-dependent RNA polymerase, and inhibits recombinant NS5B proteins from HCV genotypes 1, 3, 4, and 5 with IC50 of < 28 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclabuvir |
| CAS | 958002-33-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C36H45N5O5S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | BMS-791325 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (45.47 mM) |
| LEDER | O=C(N1C2CCC1CN(C)C2)[C@@]3(CN4C5=C(C6CCCCC6)C7=CC=C(C(NS(N(C)C)(=O)=O)=O)C=C47)[C@H](C8=CC(OC)=CC=C85)C3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 659.84 |
| Visa mer |