Läs mer
Beclamide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclamide |
| CAS | 501-68-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Beclamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C10 H12 Cl N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Propionamide, N-benzyl-3-chloro- (6CI,7CI,8CI), Beclamid, Beclamide, Beklamid, Chloracon, Chlorakon, Chloroethylphenamide, Hibicon, N-(3-Chloropropionyl)benzylamine, N-Benzyl-3-chloropropionamide, NSC 67062, Neuracen, Nidrane, Nydran, Nydrane, Posedrine, Seclar, Propanamide, 3-chloro-N-(phenylmethyl)-, N-Benzyl-beta-chloropropanamide, N-Benzyl-beta-chloropropionamide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12ClNO/c11-7-6-10(13)12-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2,(H,12,13) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | ClCCC(=O)NCc1ccccc1 |
| Visa mer |