Läs mer
Beclamide, MedChemExpress
Produktkod. 16458666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16458666 100 mg
1 options
Produktkod. 16458666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1185
MedChemExpress Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.
Beclamide is a drug that possesses anticonvulsant activity, has been used as an anticonvulsant.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beclamide
CAS 501-68-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C10H12ClNO
Kvantitet 100 mg
Synonym N-Benzyl-3-chloropropionamide
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (505.92 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (3.39 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(NCC1=CC=CC=C1)CCCl
Molekylvikt (g/mol) 197.66
Formel vikt 197.66
Procent renhet 97.12%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation