missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beclometasone 21-Propionate, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclometasone 21-Propionate |
| CAS | 69224-79-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Beclometasone 21-Propionate |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C25 H33 Cl O6 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Beclometasone Dipropionate Imp. A (EP), 9-Chloro-11beta,17-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-21-yl Propanoate, Beclometasone 21-Propionate, (11beta,16beta)-9-Chloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-21-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, Beclomethasone Dipropionate Related Compound A, Beclometasone Dipropionate Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(30)32-13-20(29)25(31)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(27)8-9-22(15,3)24(17,26)19(28)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,28,31H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?