Läs mer
Beclometasone, MedChemExpress
Produktkod. 16484607
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16484607 50 mg
16443806 25 mg
16438786 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16484607 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB1540
MedChemExpress Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Beclometasone (Beclomethasone) is a prototype glucocorticoid receptor agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beclometasone
CAS 4419-39-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C22H29ClO5
Kvantitet 50 mg
Synonym Beclomethasone
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 32 mg/mL (78.25 mM)
LEDER C[C@@]12[C@](C(CO)=O)(O)[C@@H](C)C[C@@]1([H])[C@]3([H])CCC4=CC(C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C2)=O
Molekylvikt (g/mol) 408.92
Formel vikt 408.92
Procent renhet 98.31%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation