missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beclomethasone 17-Propionate, TRC

Produktkod. 30135007
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135007 25 mg
30040460 1 mg
30040876 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30135007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB13105025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5534-18-9
Molekylformel C25 H33 Cl O6
Molekylvikt (g/mol) 464.98
Synonym 9-Chloro-11beta,21-dihydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. H (EP), Beclometasone 17-Propionate, (11β,16β)-9-Chloro-11,21-dihydroxy-16-methyl-17-(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17-propionate, Beclomethasone 17-monopropionate, Beclomethasone 17-propionate
IUPAC-namn [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-17-(2-hydroxyacetyl)-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate
LEDER CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CO

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Beclometasone 17-Propionate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C25H33ClO6/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-27)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,26)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,27,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
Formel vikt 464.1966
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.