missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclomethasone 21-Acetate 17-Propionate |
| CAS | 5534-08-7 |
| Molekylformel | C27 H35 Cl O7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 21-(Acetyloxy)-9-chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-dien-17-yl Propanoate, Beclometasone Dipropionate Imp. B (EP), Beclometasone 21-Acetate 17-Propionate |
| InChI formel | InChI=1S/C27H35ClO7/c1-6-23(33)35-27(22(32)14-34-16(3)29)15(2)11-20-19-8-7-17-12-18(30)9-10-24(17,4)26(19,28)21(31)13-25(20,27)5/h9-10,12,15,19-21,31H,6-8,11,13-14H2,1-5H3/t15-,19-,20-,21-,24-,25-,26-,27-/m0/s1 |
| LEDER | CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-17-(2-acetyloxyacetyl)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 507.02 |
| Formel vikt | 506.2071 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?