Läs mer
Beclomethasone-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclomethasone-d5 |
| CAS | 1263143-48-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C22H24D5ClO5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | (11β,16β)-9-Chloro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione-d5, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone-d5, Beclometasone-d5, Becolvent-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-/m0/s1/i4D2,9D,11D2 |
| LEDER | O[C@H]1C[C@@]2(C)[C@](C[C@H](C)[C@]2(O)C(C([2H])([2H])O)=O)([H])[C@]3([H])CC([2H])([2H])C4=C([2H])C(C=C[C@]4(C)[C@]31Cl)=O |
| IUPAC-namn | (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-4,6,6-trideuterio-17-(2,2-dideuterio-2-hydroxyacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimethyl-8,11,12,14,15,16-hexahydro-7H-cyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 413.95 |
| Visa mer |