Beskrivning
Antiallergisk, antiastmatisk, antiinflammatorisk
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beclomethasone Dipropionate |
| CAS | 9-8-5534 |
| Färg | Vitt |
| Molekylformel | C28H37ClO7 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm |
| InChI-nyckel | KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N |
| LEDER | CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC |
| IUPAC-namn | [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-klor-11-hydroxi-10,13,16-trimetyl-3-oxo-17-propanoyloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrofenoxylen-2-etyl-7-cyklopenta]-2-etylen propanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 521.05 |
| Visa mer |