Läs mer
Beklometasondipropionat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11478941 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11478941 1 g 1g
11468941 250 mg 250mg
11488941 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11478941 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215481491
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4295.00 SEK
    4089.51 SEK / 1g
    Save 205.49 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Antiallergisk, antiastmatisk, antiinflammatorisk
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beclomethasone Dipropionate
CAS 9-8-5534
Färg Vitt
Molekylformel C28H37ClO7
Kvantitet 1 g
Synonym beclomethasone dipropionate, beclometasone dipropionate, beconase, beclovent, vancenase, beclazone, becloforte, beclomet, beclorhinol, propaderm
InChI-nyckel KUVIULQEHSCUHY-XYWKZLDCSA-N
LEDER CCC(=O)OCC(=O)C1(C(CC2C1(CC(C3(C2CCC4=CC(=O)C=CC43C)Cl)O)C)C)OC(=O)CC
IUPAC-namn [2-[(8R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-klor-11-hydroxi-10,13,16-trimetyl-3-oxo-17-propanoyloxi-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrofenoxylen-2-etyl-7-cyklopenta]-2-etylen propanoat
Molekylvikt (g/mol) 521.05
PubChem CID 134129500
Formel vikt 521
Fysisk form Fast
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Beclomethasone Dipropionate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
Faroangivelser
  • H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Beclomethasone Dipropionate