Läs mer
Beklometasondipropionat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11488941 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11488941 5 g 5g
11468941 250 mg 250mg
11478941 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488941 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215481494
Antiallergisk, antiastmatisk, antiinflammatorisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
MDL-nummer MFCD00151238
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Beclomethasone Dipropionate
CAS 1327543
Färg Vitt
Molekylformel C10H12N5Na2O8P
Kvantitet 5 g
Synonym guanosine 5'-monophosphate disodium salt, 5'-guanylic acid disodium salt, disodium guanylate, disodium 5'-guanylate, sodium guanylate, disodium gmp, disodium 5'-gmp, gmp disodium salt, 5'-guanylic acid, disodium salt, 5'-gmp disodium salt
InChI-nyckel PVBRXXAAPNGWGE-KHRSEZDTNA-L
LEDER [Na+].[Na+].NC1=NC2=C(N=CN2[C@@H]2O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N1
IUPAC-namn dinatrium [(2R,3S,4R,5R)-5-(2-amino-6-oxo-6,9-dihydro-lH-purin-9-yl)-3,4-dihydroxioxolan-2-yl]metylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 407.19
PubChem CID 21712
Formel vikt 521
Fysisk form Fast