missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Beclomethasone Dipropionate, TRC

Produktkod. 30329754
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30329754 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30329754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB1310305G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Beclometasone Dipropionate
CAS 5534-09-8
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C28 H37 Cl O7
Kvantitet 5 g
Synonym 9-Chloro-11beta-hydroxy-16beta-methyl-3,20-dioxopregna-1,4-diene-17,21-diyl Dipropanoate, Beclometasone Dipropionate, Betamethasone Dipropionate Imp. E (Pharmeuropa), (11β,16β)-9-Chloro-11-hydroxy-16-methyl-17,21-bis(1-oxopropoxy)pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9-Chloro-11β,17,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione 17,21-dipropionate, 9α-Chloro-16β-methylprednisolone 17,21-dipropionate, Aerobec, Aldecin, Aldecin AQ nasal, Anceron, Andion, Beclacin, Beclate, Beclazone, Beclazone 250, Beclazone 50, Beclomet, Beclometasone 17,21-dipropionate, Beclometasone dipropionate, Beclomethasone 17,21-dipropionate, Beclomethasone 17α,21-dipropionate, Beclomethasone dipropionate, Beclotide, Beclotide 100, Becloval, Beclovent, Beclovent Inhaler, Becodisks, Beconase, Beconase AQ, Becotide, Belchlorhinol, Belcoforte, Belcomet, Clenil A, Entyderma, Inalone O, Inalone R, Korbutone, Propaderm, Propaderm Forte, QVAR, Qvar 50, Rino-Clenil, Sanasthmax, Sanasthmyl, Sanasthymyl, Sch 8020W, Vancenase, Vancenase AQ, Vanceril, Vanceril DS, Ventolair, Viarex, Viarox, orBec
InChI formel InChI=1S/C28H37ClO7/c1-6-23(33)35-15-22(32)28(36-24(34)7-2)16(3)12-20-19-9-8-17-13-18(30)10-11-25(17,4)27(19,29)21(31)14-26(20,28)5/h10-11,13,16,19-21,31H,6-9,12,14-15H2,1-5H3/t16-,19-,20-,21-,25-,26-,27-,28-/m0/s1
LEDER CCC(=O)OCC(=O)[C@@]1(OC(=O)CC)[C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]12C
IUPAC-namn [2-[(8S,9R,10S,11S,13S,14S,16S,17R)-9-chloro-11-hydroxy-10,13,16-trimethyl-3-oxo-17-propanoyloxy-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-2-oxoethyl] propanoate
Molekylvikt (g/mol) 521.04
Formel vikt 520.2228
Procent renhet >95
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.