Läs mer
Beclotiamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride) |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl]-5-(2-chloroethyl)-4-methylthiazolium Chloride Hydrochloride (Chlorothiamine Chloride Hydrochloride) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16ClN4S.2ClH/c1-8-11(3-4-13)18-7-17(8)6-10-5-15-9(2)16-12(10)14;;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H2,14,15,16);2*1H/q+1;;/p-1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 354.024 |
| Procent renhet | >95% |