Läs mer
Bedaquiline fumarate, MedChemExpress
Produktkod. 16436586
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16436586 100 mg 100mg
16478827 5 mg 5mg
16446238 10 mg -
16422367 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16436586 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14881A100mg
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Bedaquiline fumarate, a diarylquinoline antibiotic that targets ATP synthase, is effective for the treatment of Mycobacterium tuberculosis infections.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bedaquiline fumarate
Fysisk form Solid
CAS 845533-86-0
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C36H35BrN2O6
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym R403323 TMC207 fumarate R207910 fumarate
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (148.90 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC(/C=C/C(O)=O)=O.BrC1=CC=C(N=C(OC)C([C@H]([C@@](C2=CC=CC3=C2C=CC=C3)(O)CCN(C)C)C4=CC=CC=C4)=C5)C5=C1
Molekylvikt (g/mol) 671.58
Formel vikt 671.58
Procent renhet 99.0%