Läs mer
Gilac™ Bäcken
Produktkod. 17968601
Change view
Volym (metrisk):
2.5 L
Produktkod. Volym (metrisk)
17968601 2.5 L
1 options
Produktkod. 17968601 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G101121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    131.25 SEK
    91.13 SEK / Paket med 1
    Save 40.12 SEK
    30% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Denna 2,5 L sängpannan är lämplig för sjukhusbruk.
  • Lämplig för sjukhusbruk.
  • Ergonomiskt och starkt grepp.
  • Enastående hållbarhet även vid intensiv användning.
  • Produkten desinficeras i en tvättmaskin.
  • Undersökt produktergonomi säkerställer optimal rengöring.
  • Utrustning i rumstemperatur för att undvika den kalla känslan som upplevs med motsvarigheter i rostfritt stål.
Specifikationer
Produkttyp Bäcken
Färg Vitt
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Volym (engelska) 0,7 gal.
Volym (metrisk) 2.5 L