Läs mer
Buerkle™ BeefSteaker Provtagare
Produktkod. 11816403
Change view
Material:
Rostfritt stål (V2A)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
11816403 Rostfritt stål (V2A) Varje
1 options
Produktkod. 11816403 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53881000
I lager
Buerkle™ BeefSteaker Sampler designad för att ta bakteriologiska prover från ytorna på döda djur.
  • För att ta bakteriologiska prover från ytorna på döda djur i slakterier och i slakterier (nötkreatur, grisar, får, getter och hästar)
  • Används för att skära ut ett 25 mm runt prov från djurets ‘hud
  • Rostfritt stål AISI 420 skärare gör att provet kan skäras ut enkelt
  • Kan även användas för andra provtagningsändamål (histologi, medicin, livsmedel och semi-lyxartiklar, ostfabriker, jordbruk)
  • Kan ångsteriliseras eller flammas
  • Ett hål i kronan förhindrar luftkompression och används för att mata ut provet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Köttprovsmakare
Material Rostfritt stål (V2A)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med (applikation) Livsmedel
Diameter (engelska) Kärna 0.98 in.
Diameter (engelska) Yttre 1.06 in.
Diameter (metrisk) kärna 25 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Diameter (metrisk) Ytterbotten 27 mm
Längd (engelska) 7.32 in.
Längd (metrisk) 186 mm
Bredd (engelska) 3.15 in.
Bredd (metrisk) 80 mm