Läs mer
Beeswax, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beeswax |
| CAS | 8012-89-3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | White Beeswax, AR 100, Aquacer 560, BWS 30, Bee, wax of, Beeswax CO 100 |
| LEDER | CC(O[C@H]1C(OC(C)=O)O[C@@H](C1)COC(C2=CC=CC=C2)=O)=O |