Läs mer
Beflubutamid 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beflubutamid |
| CAS | 113614-08-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Beflubutamid |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C18 H17 F4 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24) |
| LEDER | CCC(Oc1ccc(F)c(c1)C(F)(F)F)C(=O)NCc2ccccc2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]butanamide |
| Visa mer |