Läs mer
Beflubutamid D7 (benzyl D7), Dr. Ehrenstorfer
Kvantitet:
10 mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Beflubutamid D7 (Benzyl D7) |
| Molekylformel | C18 D7 H10 F4 N O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Beflubutamid D7 (Benzyl D7), 2-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]-N-[(phenyl-d5)methyl-d2]butanamide, Beflubutamid-d7, (±)-Beflubutamid-d7 (benzylamine-d7), Benfluamid-d7, N-(Benzyl-d7)-2-(4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy)butanamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17F4NO2/c1-2-16(17(24)23-11-12-6-4-3-5-7-12)25-13-8-9-15(19)14(10-13)18(20,21)22/h3-10,16H,2,11H2,1H3,(H,23,24)/i3D,4D,5D,6D,7D,11D2 |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])NC(=O)C(CC)Oc2ccc(F)c(c2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | N-[dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methyl]-2-[4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenoxy]butanamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 362.3698 |
| Formel vikt | 362.1635 g/mol |