Läs mer
Befunolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Befunolol |
| CAS | 39552-01-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C16 H21 N O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-[7-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-2-benzofuranyl]ethanone, (+/-)-Befunolol, 2-Acetyl-7-(2-hydroxy-3-isopropylaminopropoxy)benzofuran, Befunolol, (±)-Befunolol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO4/c1-10(2)17-8-13(19)9-20-14-6-4-5-12-7-15(11(3)18)21-16(12)14/h4-7,10,13,17,19H,8-9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)NCC(O)COc1cccc2cc(oc12)C(=O)C |
| IUPAC-namn | 1-[7-[2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]-1-benzofuran-2-yl]ethanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.34 |
| Visa mer |