Läs mer
Begacestat, MedChemExpress
Produktkod. 16441399
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
16441399 1 mg
1 options
Produktkod. 16441399 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14175
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Begacestat (GSI-953) is a selective thiophene sulfonamide inhibitor of amyloid precursor protein gamma-secretase (IC50Aβ40=15 nM) for the treatment of Alzheimer's disease.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Begacestat
CAS 769169-27-9
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C9H8ClF6NO3S2
Kvantitet 1 mg
Synonym GSI-953
Löslighetsinformation DMSO : 50 mg/mL (127.64 mM; Need ultrasonic)
LEDER FC(F)(F)C([C@H](NS(=O)(C1=CC=C(Cl)S1)=O)CO)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 391.74
Formel vikt 391.74
Procent renhet 99.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration