missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Behenamide, TRC

Produktkod. 30137071
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137071 25 g
30137197 5 g
17939364 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30137071 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB13115025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3061-75-4
Molekylformel C22H45NO
Molekylvikt (g/mol) 339.6
Synonym Docosanamide, Alflow B 10, BNT, BNT 11, BNT 22, BNT 22H, Behenamide, Behenic Acid Amide, Behenic Amide, Behenylamide, Crodamide BR, Denon LS 8, Diamid B 45, Diamid B 90, Diamid BL, Diamid BM, Finawax B, Finawax BR, Incroslip B, Kemamide B, Lutamide BR;
IUPAC-namn docosanamide
LEDER NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Behenamide
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C22H45NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H2,23,24)
Formel vikt 339.3501
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.