Läs mer
Behenamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Behenamide |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H45NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H2,23,24) |
| Formel vikt | 339.3501 |