Läs mer
Behensyra-d43, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Behenic Acid-d43 |
| CAS | 29823-26-5 |
| Molekylformel | C22 D43 H O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Docosanoic-d43 acid (7CI, 8CI, 9CI), Docosanoic acid-d43, Docosanoic Acid-D43, Behenic acid-d43 |
| InChI formel | InChI=1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,22-tritetrakontadeuteriodocosansyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.849 |
| Formel vikt | 383.604 |