Läs mer
Behenic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Docosanoic acid ethyl ester |
| CAS | 5908-87-2 |
| Molekylformel | C24 H48 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Docosanoic Acid Ethyl Ester, Behenic acid ethyl ester, Ethyl behenate, Ethyl docosanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C24H48O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h3-23H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl docosanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.64 |
| Formel vikt | 368.3654 |