Läs mer
Behensyra, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11485253
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485253 250 g 250g
11475253 1000 g 1000g
11495253 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485253 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12850.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 112-85-6 | C22H44O2 | 340.592 g/mol
Behensyra används för att ge hårbalsam och fuktighetskräm deras utjämnande egenskaper. Det används också för att undersöka fasbeteendet hos långkedjiga syror i superkritisk propan.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Behensyra används för att ge hårbalsam och fuktighetskräm deras utjämnande egenskaper. Det används också för att undersöka fasbeteendet hos långkedjiga syror i superkritisk propan.
Löslighet
Löslig i DMF (∼ 3 mg/ml), varm metanol, vatten (0,15 mg/ml vid °25 C), kloroform och etanol (2,18 mg/ml vid °25 C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, reduktionsmedel och baser. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-85-6
Molekylformel C22H44O2
Molekylvikt (g/mol) 340.592
MDL-nummer MFCD00002807
InChI-nyckel UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym behenic acid, 1-docosanoic acid, n-docosanoic acid, hydrofol acid 560, docosoic acid, hydrofol 2022-55, glycon b-70, behensaeure, docosanoicacid, docosansaeure
PubChem CID 8215
ChEBI CHEBI:28941
IUPAC-namn dokosansyra
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Behenic acid
Smältpunkt 74°C to 78°C
Kokpunkt 306°C (60 mmHg)
Kvantitet 250 g
Beilstein 1792887
Merck Index 14,1023
Löslighetsinformation Soluble in DMF (∽3mg/ml),hot methanol,water (0.15mg/ml at 25°C),chloroform,and ethanol (2.18mg/ml at 25°C).
Formel vikt 340.6
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.