missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Behenyl Behenate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Behenyl Behenate |
| CAS | 17671-27-1 |
| Molekylformel | C44 H88 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Behenyl Behenate, Behenic acid behenyl ester, Behenic behenate, Behenyl behenate, Docosyl behenate, Electol WEP 3, Esprix N 252, Exceparl BB, Kester Wax 72, Nissan Electol WEP 3, Nissan Unister M 2222SL, Pelemol BB, Rikaflow BB 62, SP-C 44 Ester Wax, Unister M 2222SL, WEP 3, n-Docosyl n-docosanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C44H88O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-41-43-46-44(45)42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-43H2,1-2H3 |
| LEDER | O=C(OCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | docosyl docosanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 649.168 |
| Formel vikt | 648.678 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?