Läs mer
Bekanamycin, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bekanamycin |
| CAS | 4696-76-8 |
| Molekylformel | C18H37N5O10 |
| MDL-nummer | MFCD01683541 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O[C@H]1[C@](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@@]3([H])O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)([H])O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1N |
| Molekylvikt (g/mol) | 483.51 |
| Procent renhet | 98% |