Innehåller
Två AAA-batterier, flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
- Ljudlarm för varje kanal
- Inbyggd vit tavla och torrraderingsmarkör med suddspets (ingår) hjälper till att hålla reda på viktig information
- Program: timmar/minuter; Visar: timmar/minuter/sekunder
- Omkopplingsbar tidskapacitet: 23 timmar: 59 minuter / 59 minuter
- Räkneriktning: upp/ner; visar förfluten tid efter nedräkning
- Senast inställd minne
- Funktionen för bekräftelse av tangenttryckningar ger en hörbar indikering av datainmatning
- Lägg dig platt på en bänk, använd det fällbara stativet för en vertikal vy eller använd magnetisk baksida för fastsättning av metallytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | 4-kanals timer med whiteboard |
| Noggrannhet | ±5 sekunder/dag |
| Upplösning | 1 sekund |
| Batterityp | (2) 1,5 V, typ AAA eller motsvarande (ingår) |
| Inkluderar | Timer med White Board |
| Kvantitet | 10/Cs. |