Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Enkanalstimer med tio knappars direktingång
Handla allt SP Scienceware ProdukterBeskrivning
Innehåller
Två AAA-batterier
- Tidskapacitet: 99 minuter: 99 sekunder
- Räkneriktning: upp/ner
- Senast inställd minne
- Hörbara och visuella larm; visar förfluten tid efter nedräkning
- Monteringsalternativ: ligga platt på bänken, fällbart stativ för vertikal vy, fickklämma för fastsättning på laboratorierock, magnetisk baksida för fastsättning av metallyta
- Inkluderar flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Enkanalstimer |
| Noggrannhet | ±5 sekunder/dag |
| Upplösning | 1 sekund |
| Batterityp | (2) 1,5 V, typ AAA eller motsvarande (ingår) |
| Inkluderar | Försedd med kalibreringscertifikat. Detta certifikat indikerar kalibrering med hjälp av NIST procedurer och är i överensstämmelse med ANSI/NCSL Z540-1. |
| Kvantitet | 10/Cs. |