Läs mer
H-B Instrument™ DURAC™ Enkanalstimer med trippellarm
Beskrivning
Innehåller
Två AAA-batterier
- Växlingsbar tidskapacitet: 19 timmar: 59 minuter/99 minuter: 59 sekunder
- Räkneriktning: upp/ner; visar förfluten tid efter nedräkning
- Senast inställd minne
- Vibrations-, ljus- och högljudsljudlarm kan fungera samtidigt eller stängas av oberoende av varandra
- Funktionen för bekräftelse av tangenttryckningar ger en hörbar indikering av datainmatning
- Lägg dig platt på en bänk, använd det fällbara stativet för vertikal vy eller bär det på en labbrock med den praktiska fickklämman
- Inkluderar flerspråkiga instruktioner (engelska, franska, tyska, italienska, portugisiska och spanska)
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Elektronisk timer |
| Tidsintervall | 99 min. 59 sek. |
| Noggrannhet | ±5 sekunder/dag |
| Upplösning | 1 sek. i min/sek visning |
| Riktning | Upp/Ner |
| Batterityp | (2) 1,5 V, typ AAA eller motsvarande (ingår) |
| Färg | Vitt |
| Visa mått | 35 x 20 mm |
| Mått (L x B x H) | 56 x 32 x 75 cm (2,2 x 1,3 x 3 tum) |
| Inkluderar | Försedd med kalibreringscertifikat. Detta certifikat indikerar kalibrering med hjälp av NIST procedurer och är i överensstämmelse med ANSI/NCSL Z540-1. |
| Visa mer |