Läs mer
Bel-Art™ HiFlow Vacuum Aspirator Collection System
Handla allt SP Scienceware Produkter
Pluggtyp:
EU
Beskrivning
Kompakt, bärbart HiFlow Vacuum Aspiration Collection-system idealiskt för vakuumaspiration av en mängd olika vätskor, inklusive vävnadsodlingsmedia, supernatanter och kemiskt avfall och tillgängligt med originalstyrka eller HiFlow-pump.
- Fristående - inget externt vakuumsystem krävs
- Lättvikt med 3,78L (1,0 ga.) flaska, slang
- Inbyggd, underhållsfri pump suger snabbt och bekvämt ut vätskor
- Starkare flödeshastighet för att fungera tillförlitligt med upp till 8-kanals pipettspetsar, även med 4 kanaler tomma
- Inkluderar snabbkopplingar för att möjliggöra enkel borttagning, tömning och byte av flaskan
- Låg ljudnivå (76 dbs eller mindre vid 1 m); minimal pumpvibration
- Kemikalie- och korrosionsbeständig polypropenuppsamlingsflaska har tung väggkonstruktion och säkerhetsöppning för att förhindra vakuumimplosion
- Utbytbart hydrofobt filter skyddar pumpmotorn från vätskekontamination
- Uppsamlingsflaska, lock, slangar och kopplingar är autoklaverbara vid °121 C; allt hålls i polypropen pumphus
- Levereras med en EU-kontakt (en adapter krävs för användning i Storbritannien)
Garanti
1 års begränsad garanti
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Transformatorn innehåller en extra sladd för 220V typ C-uttag |
| Certifikat och efterlevnad | UL, CE och CSA |
| Mått (L x B x H) | 23,2 x 17,1 x 43,8 cm (9,12 x 6,75 x 17,25 tum) |
| Pluggtyp | EU |
| Flödeshastighet | 23 LPM |
| Pumptyp | Vakuumpump med hög kapacitet |
| Maximalt tryck | 3 psi |
| Spänning | 110/120 V |