Läs mer
Bel Art™ No-Wire™ Runda provrörsställ
Produktkod. 30306874 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Rött
Vitt
Positioner:
9
14
24
Produktkod. 30306874
Brand: Bel Art™ F187431016
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dränkbara provrörsställ av polypropen sjunker i vattenbad och bibehåller stabilitet även i omrört vatten. Bra alternativ till trådstänger, med pris- och platsbesparande fördelar jämfört med andra plastställningar.
  • Suitable for use inside and outside the water bath to meet the demands of daily lab use
  • Heavier than water so the rack remains stable when submerged, even when agitated
  • Store flat to save space, but assembles quickly and easily
  • Features numbered and lettered wells for tube identification
  • Interlocking racks facilitate easy stacking
  • Sturdy polypropylene is steam autoclavable at 121°C (250°F)
  • Small racks fit into 1000 mL beaker; Large rack ideal for round ice buckets
  • Options with removable, snap-on handle available for easy retrieval
Specifikationer
Inkluderar Removable, snap-on loop handle
Produkttyp Tube Rack
Array 3 / 4 / 4 / 3
Autoklaveringsbar Autoclavable
Färg Rött
Håller Tubes (13 to 16 mm)
Material Polypropylene
Positioner 14
Form Round
Hyllor 3 Tiers
Staplingsbar Yes
Sterilitet Non-sterile
För användning med (utrustning) 1000mL beaker
Storlek Dia. x H: 9.5 x 8.2 cm
Höjd (metrisk) 7 cm (Top Deck)
Höjd (engelska) 2.75 in. top deck
Diameter (engelska) Yttre 3.75 in.
Diameter (metrisk) öppning 16 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.5 cm