Läs mer
Bel-Art™ Sterileware™ Koppade pulverspadar
Handla allt SP Scienceware Produkter
Längd (metrisk):
23 cm
33 cm
Färg:
Blått
Blått
Vitt
Beskrivning
- Stängd ände håller pulvren säkert i spateln
- Välj kontrastfärg för enkel synlighet om den lämnas i materialet
- Tillverkad av material som överensstämmer med FDA och EU; säker för användning av livsmedel, droger och kosmetika
- Vit spatlar av hög slagkraft polystyren (HIPS) eller blå polypropen (PP) värmeförseglade i individuella polyetenpåsar
- Gammabestrålad steril (SAL 10^-6)
- Parti stämplat för korrekt spårning; skickas med ett certifikat för behandling för sterilisering
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Form | Spetsiga ände |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Färg | Vitt |
| Produkttyp | Pulverspatel |
| Längd (metrisk) kniv | 25 cm |
| Bredd (metrisk) kniv | 1.8 cm |
| Material | Polystyren |
| Längd (metrisk) | 33 cm |