Läs mer
Bel-Art™ Tjocka Biohazard-avfallspåsar, 1,5 mil
Produktkod. 10296674
Change view
Kapacitet (engelska):
13 till 20 gal.
2 till 4 gal.
20 till 30 gal.
40 till 55 gal.
5 till 9 gal.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
10296674 40 till 55 gal.
11392154 2 till 4 gal.
11302164 5 till 9 gal.
11312164 13 till 20 gal.
11737927 20 till 30 gal.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10296674 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F131643848
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Inkludera svart biologisk farasymbol och försiktighetsåtgärder tryckta på fyra språk. Påsar är autoklaverbara och är effektiva för bortskaffande av biologiskt farliga material.
  • Klarröda polypropenpåsar inkluderar svart biohazard-symbol
  • Försiktighetsåtgärder tryckta på väskan på engelska, spanska, franska och tyska för ökad säkerhet
  • Steriliseringspatchen mörknar vid ångsterilisering
  • Högtemperaturånga kan autoklaveras till 135 °C (275 °F)
Specifikationer
Beskrivning 38W x 48H tum. (97 x 122 cm)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ASTM 1922 tårmotstånd, ASTM 1709 Dart Impact
Förslutningstyp Dragkedja
Färg Rött
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Används för biologiskt farligt avfall
Inkluderar Förtryckt steriliseringsindikatorplåster, märkt med standardvarningssymbolen för biologisk fara eller försiktighetsprotokoll engelska, franska, tyska, spanska
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 1,50 mil
Mått (L x B) 38 x 48 tum.
Längd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) 38 tum.
Höjd (engelska) 48 tum
Höjd (metrisk) 122 cm
Produkttyp Avfallspåse för biologiska risker
Kapacitet (engelska) 40 till 55 gal.
Kapacitet (metrisk) 175 L
Längd (metrisk) 122 cm
Bredd (metrisk) 97 cm
Tjocklek (metrisk) 0.279 mm