Läs mer
Bel-Art™ Tjocka Biohazard-avfallspåsar, 1,5 mil
Beskrivning
Inkludera svart biologisk farasymbol och försiktighetsåtgärder tryckta på fyra språk. Påsar är autoklaverbara och är effektiva för bortskaffande av biologiskt farliga material.
- Klarröda polypropenpåsar inkluderar svart biohazard-symbol
- Försiktighetsåtgärder tryckta på väskan på engelska, spanska, franska och tyska för ökad säkerhet
- Steriliseringspatchen mörknar vid ångsterilisering
- Högtemperaturånga kan autoklaveras till 135 °C (275 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 14W x 19H tum. (36 x 48 cm) |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM 1922 tårmotstånd, ASTM 1709 Dart Impact |
| Förslutningstyp | Dragkedja |
| Färg | Rött |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Används för biologiskt farligt avfall |
| Inkluderar | Förtryckt steriliseringsindikatorplåster, märkt med standardvarningssymbolen för biologisk fara eller försiktighetsprotokoll engelska, franska, tyska, spanska |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |