Läs mer
Bel-Art™ Petriskålställ
Produktkod. 13482069
Change view
Positioner:
54
Produktkod. Positioner
13482069 54
1 options
Produktkod. 13482069 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189850100
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-04-2027
Håller säkert upp till femtiofyra 100 mm petriskålar för att maximera inkubatorutrymmet
  • Rensa, TPX™ akrylställ med polypropenstolpar
  • Lätt att se genom den genomskinliga basen och avdelaren, disken kan tas bort med en hand
  • Inbyggt handtag ger enkel transport och gummifötter hjälper till att förhindra att stativet glider på bänkskivan
  • Ställen levereras platt och kan monteras på några minuter
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Klart
Håller Petriskålar
Material Akryl
Positioner 54
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 10 cm petriskålar
Mått (L x B x H) 13,5 x 8 x 9,25 tum. (34 x 20 x 23,5 cm)
Längd (metrisk) 34 cm
Längd (engelska) 13,5 tum
Bredd (engelska) 8 tum
Höjd (engelska) 9,25 tum.
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 100 mm
Höjd (metrisk) 23 cm
Array 9 x 6
Bredd (metrisk) 20 cm