Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ 144-platsers PCR-rörfrysboxar
Beskrivning
Tillhandahåll ULT frysförvaring vid temperaturer ner till -86 °C
Designad för att få plats i en standard 5-tums flaska. frysställ, dessa 144-platsers PCR-tub-frysboxar rymmer individuella och/eller strippar 0,2 ml PCR-tuber.
- Två lådor kan staplas för att få plats tillsammans i ett utrymme i en 5-tums storlek. frysförvaringsställ om du använder platta PCR-rör
- Genomskinlig polykarbonatlock och bas samt alfanumeriskt index gör det enkelt att identifiera prover i lådan
- Håll individuella och/eller strip 0,2 ml PCR-rör
- Hållbar och ogenomtränglig för fukt
- L x B x H: 13,2 x 13,2 x 2,5 cm (5,25 x 5,25 x 1 tum)
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Lock |
| Färg | Klart |
| Material | Polykarbonat |
| Form | Fyrkantig |
| För användning med (utrustning) | 2 tum Frysförvaringsställ |
| Håller | 0,2 ml PCR-rör |
| Produkttyp | Frysbox |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Mått (L x B x H) | 5,25 x 5,25 x 1 tum |
| Längd (metrisk) | 13.2 cm |
| Visa mer |