Läs mer
Bel Art™ Koniska rörhållare, 50 ml
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Vitt
Beskrivning
Lämna båda händerna fria för manipulering av 50 ml provrör
- Behändig polysterenbas håller ett 50 ml koniskt centrifugrör på plats, vilket frigör händerna för uppgifter som pipettering och justering av instrumentering
- Tillåt bättre kontroll av procedurer som involverar mätning, analys och modifiering
- Grip Style håller fast röret i basen och rör sig med röret när det lyfts från bänkskivan; ta bort rören genom att hålla i basen och dra ut röret
- Non-Grip Style gör att röret kan lyftas fritt från basen
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Provrör Enkelställ |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Blått |
| Håller | Rör (5 ml) |
| Material | Polystyren |
| Positioner | 1 |
| Form | Konisk |
| Hyllor | Ingen |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Visa mer |