Läs mer
Bel-Art™ Centrifugerrörstativ, 5 ml
Produktkod. 15333414 Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
40
Produktkod. 15333414
Brand: Bel-Art™ F185134640
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För 5 mL centrifugrör, inklusive Eppendorf märke, kommer detta ställ även att rymma andra rör med en diameter på 13-16 mm
  • Tillverkad av korrosionsbeständig vit polypropenplast
  • Ändplåtar har handtag för enkel transport och stapling
  • Rymmer 40 rör i 4 x 10 rader
  • Höjd översta hyllan: 3,4 cm (1,03 tum)
  • Mått: L x B x H: 26 x 11,3 x 10,5 cm (10,5 x 4,5 x 4,12 tum)
  • Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Produkttyp Mikrocentrifugrörstativ
Array 4 x 10
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Centrifugerör (5 ml)
Material Polypropen
Positioner 40
Form Rektangulär
Hyllor 2 nivåer
Staplingsbar Ja
Sterilitet Icke-steril
Mått (L x B x H) 10,5 x 4,5 x 4,125 tum. (26 x 11,3 x 10,5 cm)
Längd (metrisk) 26 cm
Längd (engelska) 10,5 tum
Bredd (metrisk) 11.3 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Höjd (metrisk) 10.5 cm
Höjd (engelska) 4,125 tum.