Läs mer
Bel-Art™ ProCulture™ 60 mm petriskålställ
Produktkod. 11745234
Change view
Positioner:
54
Produktkod. Positioner
11745234 54
1 options
Produktkod. 11745234 Leverantör Bel-Art™ Leverantörsnummer F189910060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    867.00 SEK
    718.37 SEK / Paket med 1
    Save 148.63 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-12-2026
Användbar för säker transport och inkubation av 60 mm petriskålar. Dish Rack hjälper till att effektivisera bearbetningen av bänkprover.
  • Varje ställ har sex kolumner och rymmer upp till femtiofyra petriskålar med lock
  • Stor mittavdelare har plats för märkning
  • Inkluderar bärhandtag som inte stör proverna
  • Upp till fyra ställ kan staplas och låsas ihop
  • Fingeråtkomstslitsar i basen möjliggör säker borttagning av hög med disk
  • Rackbasen är av epoxibelagt stål och alla andra delar är gjorda av vit polypropen
  • Ställen levereras platt och monteras enkelt på några minuter
  • Ånga autoklaverbar vid 250 °F (121 °C)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Petriskålar
Material Polypropen
Positioner 54
Form Rektangulär
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
För användning med (utrustning) 6 cm petriskålar och lock
Mått (L x B x H) 10,511 x 6,732 x 6,732 tum. (26,7 x 17,1 x 17,1 cm)
Längd (metrisk) 26.7 cm
Längd (engelska) 10,511 tum.
Bredd (engelska) 6,732 tum.
Höjd (engelska) 6,732 tum.
Produkttyp Petriskålställ
Diameter (metrisk) Inre 60 mm
Höjd (metrisk) 17.1 cm
Array 6 x 9
Bredd (metrisk) 17.1 cm