Läs mer
Bel-Art™ Kåpor för 96 Deep-Well Plate
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Naturlig
Beskrivning
- Överdrag att användas med Bel-Art™ 96 djupbrunnsplattor (F378600001, F378600000)
- Specialdesignad polypropen (PP), lock med nyckelpassning separerar varje brunn med en tätningsring för att minska avdunstning och möjliggör säker och stabil stapling av plattor
- Skyddarna är nyckelade för att passa endast på ett sätt
Specifikationer
Specifikationer
| Streckkod | Ingen streckkod |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Brunnsplatta Lock |
| För användning med (utrustning) | SP Scienceware 96 djupbrunnsplattor (F378600001, F378600000) |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |