Läs mer
Bel-Art™ Acetal slangklämma
Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Blått
Beskrivning
Kan manövreras med en hand, har ett positivt lås och fjädrar öppna när den släpps
- Tandade käftar 1,06 tum långa (27 mm) ger säker förslutning på slangar som kateterrör 0,03 tum (0,82 mm) vägg eller tunnare
- Glider över slangen när som helst för enkel installation och kan lämnas öppen för bekväm förvaring utan att begränsa flödet
- Total längd, 2,31 tum (59 mm)
VARNING: Cancer - www.P65Warnings.ca.gov
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kvantitet | 112 |
| Typ | Slangklämma |
| Material | Acetal plast |
| Längd (engelska) | 2,31 tum. |
| Längd (engelska) Öppning | 0 till 0,31 tum. |
| Längd (metrisk) | 5.867 cm |
| Längd (metrisk) öppning | 0 till 0,787 cm |
| Färg | Blått |
| Typ av käke | Vinklad |
| Visa mer |