Läs mer
Bel Art™ Flaskhållare för syra/lösningsmedel
Produktkod. 11723207
Change view
Håller:
Flaskor
Flaskor (2,5 L)
Flaskor (4 L)
Material:
Polyeten
Polypropen
Höjd (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller Material Höjd (metrisk)
11723207 Flaskor (2,5 L) Polypropen 35 cm
11733207 Flaskor (4 L) Polyeten 37 cm
11753207 Flaskor (4 L) Polypropen 37 cm
11743207 Flaskor Polyeten 32 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11723207 Leverantör Bel Art™ Leverantörsnummer F169570000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1170.45 SEK
    1118.33 SEK / Paket med 1
    Save 52.12 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Polyetenhållare med epoxibelagda, kraftiga ståltrådsbyglar har breda ribbor på både sidorna och på botten för att stödja och dämpa flaskor
  • Erbjuder splittringsbeständigt skydd för glasflaskor
  • Lock i konstil har en 0,625 tum. (16 mm) öppning i toppen för införande av slang; förenklar överföringen av vätskor utan att hälla
  • Det stympade locket tillåter hällning utan att locket tas bort
  • Designad för att hålla vanliga amerikanska reagensflaskor
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Vitt
Håller Flaskor (2,5 L)
Material Polypropen
Positioner 1
Form Konisk
Staplingsbar Nej
Sterilitet Icke-steril
Längd (metrisk) 35 cm
Höjd (engelska) 13,5 tum
Produkttyp Flaskhållare
Diameter (metrisk) Inre 18 cm
Hyllor Hold (Håll)
Höjd (metrisk) 35 cm
Array 1 x 1
Bredd (metrisk) 18 cm