Läs mer
Bel Art™ Flaskhållare för syra/lösningsmedel
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Flaskor
Flaskor (2,5 L)
Flaskor (4 L)
Material:
Polyeten
Polypropen
Höjd (metrisk):
32 cm
35 cm
37 cm
Beskrivning
- Erbjuder splittringsbeständigt skydd för glasflaskor
- Lock i konstil har en 0,625 tum. (16 mm) öppning i toppen för införande av slang; förenklar överföringen av vätskor utan att hälla
- Det stympade locket tillåter hällning utan att locket tas bort
- Designad för att hålla vanliga amerikanska reagensflaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Endast rack |
| Produkttyp | Flaskhållare |
| Array | 1 x 1 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Vitt, Blått |
| Håller | Flaskor (4 L) |
| Material | Polyeten |
| Positioner | 1 |
| Form | Cylindrisk |
| Hyllor | Ingen |
| Visa mer |