Läs mer
Bel Art™ Eksickatorskåp i akryl
Produktkod. 12693496 Handla allt SP Scienceware Produkter
Färg:
Brons
Klart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12693496
Brand: Bel Art™ F420660000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Används i kylskåp eller i rumstemperatur.
  • Akrylskåp med avtagbara, brickliknande hyllor med perforerad botten och glid in/ut på förinställda skenor
  • Dörren öppnas från höger till vänster och låses med spärr i rostfritt stål
  • Finns med tre hyllplan
  • Kommer i klar färg och bronsfärg för ljuskänsliga material
Specifikationer
Färg Klart
Skåp stil Frontmatad
Material Akryl
Produkttyp Torkskåp
Dörr stil Packad
För användning med (applikation) Används i kylskåp/rumstemperatur för ljuskänsliga material
Håller 32 burkar
Inkluderar Brickliknande 3 hyllplan med perforerad botten och glid in/ut på förinställda skenor, vridlåsspärr i rostfritt stål för dörr
Antal hyllor 3 avtagbara brickliknande hyllor
Volym (engelska) 0,82 cu. ft.
Mått (L x B) 12 x 12 tum. (30,4 x 30,4 cm)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.4 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.4 cm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 30.4 cm